Stampa…
Potassio esacianoferrato (III), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
1.04973.0100EA 97.7 EUR
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
Potassio esacianoferrato (III), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Potassio esacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011392
CAS Number: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07712
Visualizza i codici
Solubility 464 g/l (20 °C)
Molar Mass 329.25 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)