Potassio esacianoferrato (III), Supelco®
Fornitore: Merck
|
|
Synonyms:
Potassio ferricianuro
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
K₃Fe(CN)₆ Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011392 CAS Number: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,07712 |