Stampa…
Potassio esacianoferrato (III) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassio ferricianuro
A16946.0B A16946.0I A16946.30
A16946.0BEA 81.3 EUR
A16946.0B A16946.0I A16946.30
Potassio esacianoferrato (III) ≥98%
Potassio esacianoferrato (III)
Purity: 98+% CAS No.: 13746-66-2 Molecular Formula: C6FeK3N6 Formula Weight: 329.26 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7630 MDL No.: MFCD00011392
Formula: K₃Fe(CN)₆
Peso molecolare: 329,25 g/mol
Punto di fusione: Dec.
Densità: 1,89
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011392
CAS Number: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 14,7630