Potassio esacianoferrato (III) ≥99.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Potassio ferricianuro
33357.36
33357.A3
33357.36EA
76.3
EUR
33357.36
33357.A3
Potassio esacianoferrato (III) ≥99.0% ACS
Potassio esacianoferrato (III)
Purity: 99.0% min
CAS No.: 13746-66-2
Molecular Formula: K3Fe(CN)6
Formula Weight: 329.26
Physical Form: Crystalline
Density: 1.89
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7630
MDL No.: MFCD00011392
Formula:
K₃Fe(CN)₆ Peso molecolare: 329,25 g/mol Punto di fusione: Dec. Densità: 1,89 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011392 CAS Number: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 14,7630 |