Stampa…
Potassio esacianoferrato (III) 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Potassio ferricianuro
223115000 223110025 223111000
ACRO223115000EA 85.1 EUR
ACRO223115000 ACRO223110025 ACRO223111000
Potassio esacianoferrato (III) 99+% per analisi
Potassio esacianoferrato (III)
Formula: K₃Fe(CN)₆
Peso molecolare: 329,25 g/mol
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011392
CAS Number: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Visualizza i codici
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate II ≤0.05 %