Potassio esacianoferrato (III) 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
K₃Fe(CN)₆ Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011392 CAS Number: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 13,07712 |
Appearance | Orange to red Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |