Rubidium fluoride 99.975% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.975%
CAS No.: 13446-74-7
Molecular Formula: FRb
Formula Weight: 104.47
Physical Form: Crystalline
Density: 3.557
Refractive Index: 1.398
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011191
Formula:
FRb Peso molecolare: 104,47 g/mol Punto di ebollizione: 1408 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 795 °C Densità: 3,557 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011191 CAS Number: 13446-74-7 EINECS: 236-603-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III |