Potassio fluoruro diidrato ≥98.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98.5+%
CAS No.: 13455-21-5
Molecular Formula: KF.2H2O
Formula Weight: 94.13 (58.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.5
Refractive Index: 1.352
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 41°
Solubility: Freely soluble in water
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00149929
Formula:
FK·2H₂O Punto di ebollizione: 1505 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 41 °C Densità: 2,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149929 CAS Number: 13455-21-5 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7632 |