Cesium fluoride ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 13400-13-0
Molecular Formula: CsF
Formula Weight: 151.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.115
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.5-7.5
Melting Point: 682°
Boiling Point: 1251°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010960
Formula:
CsF Punto di ebollizione: 1251 °C Punto di fusione: 682 °C Densità: 4,115 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010960 CAS Number: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 2923 ADR: 8,II |