Stampa…
Cesium fluoride ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
12121.03 12121.09 12121.18
12121.03EA 42.7 EUR
12121.03 12121.09 12121.18
Cesium fluoride ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Cesium fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 13400-13-0 Molecular Formula: CsF Formula Weight: 151.90 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 6.5-7.5 Melting Point: 682° Boiling Point: 1251° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00010960
Formula: CsF
Peso molecolare: 151,9 g/mol
Punto di ebollizione: 1251 °C
Punto di fusione: 682 °C
Densità: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010960
CAS Number: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 2923
ADR: 8,II