Stampa…
Cesium fluoride 99.9%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
315910250 315910050 315911000
ACRO315910250EA 104 EUR
ACRO315910250 ACRO315910050 ACRO315911000
Cesium fluoride 99.9%, extra puro
Cesium fluoride
Formula: CsF
Peso molecolare: 151,9 g/mol
Punto di ebollizione: 1251 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 682 °C
Densità: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010960
CAS Number: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %