Stampa…
Cesium fluoride 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
189510250 189511000 189515000
ACRO189510250EA 82.3 EUR
ACRO189510250 ACRO189511000 ACRO189515000
Cesium fluoride 99% per analisi
Cesium fluoride
Formula: CsF
Punto di ebollizione: 1251 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 682 °C
Densità: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010960
CAS Number: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm