Stampa…
Rubidio carbonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43858.0010 8.43858.0050
8.43858.0010EA 115 EUR
8.43858.0010 8.43858.0050
Rubidio carbonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Rubidio carbonato
Formula: CO₃Rb₂
Peso molecolare: 230,94 g/mol
Punto di fusione: 837 °C
Densità: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011188
CAS Number: 584-09-8
EINECS: 209-530-9
Visualizza i codici
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 837 °C
Molar Mass 230.95 g/mol
pH 11.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CO3Rb2
Chemical Formula Rb2CO3