Cesio carbonato ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.994%
CAS No.: 534-17-8
Molecular Formula: Cs2CO3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder/Granules
Density: 4.072
pH: 10-12
Melting Point: 610° dec.
Beilstein Reference: 4546405
Merck Reference: 14,2010
MDL No.: MFCD00010957
Formula:
Cs₂CO₃ Punto di fusione: 610 °C (dec.) Densità: 4,072 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS Number: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 14,2010 |