Cesio carbonato ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
10924.14
10924.06
10924.22
10924.36
10924.14EA
66.1
EUR
10924.14
10924.06
10924.22
10924.36
Cesio carbonato ≥99.9% (metals basis)
Cesio carbonato
Purity: 99.9%
CAS No.: 534-17-8
Molecular Formula: Cs2CO3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: -20 Mesh Powder/Granules
Density: 4.072
pH: 10-12
Melting Point: 610° dec.
Beilstein Reference: 4546405
Merck Reference: 14,2010
MDL No.: MFCD00010957
Formula:
Cs₂CO₃ Peso molecolare: 325,82 g/mol Punto di fusione: 610 °C (dec.) Densità: 4,072 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS Number: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 14,2010 |