Cesio carbonato 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
278020100
278020500
ACRO278020100EA
38.9
EUR
ACRO278020100
ACRO278020500
Cesio carbonato 99.99% (trace metals basis)
Cesio carbonato
Formula:
Cs₂CO₃ Peso molecolare: 325,82 g/mol Punto di fusione: >400 °C Densità: 4,24 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010957 CAS Number: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 13,02020 |
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |