Stampa…
Potassio perclorato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassio perclorato
A11296.0E A11296.22 A11296.36
A11296.0EEA 267 EUR
A11296.0E A11296.22 A11296.36
Potassio perclorato ≥99%
Potassio perclorato
Purity: 99% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Odour: Odourless Melting Point: 301-304° UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
Formula: ClKO₄
Peso molecolare: 138,55 g/mol
Punto di fusione: 301…304 °C
Densità: 2,52
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011362
CAS Number: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7653