Stampa…
Potassio perclorato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
221360250 221365000 221360010 221360025
ACRO221360250EA 25.4 EUR
ACRO221360250 ACRO221365000 ACRO221360010 ACRO221360025
Potassio perclorato 99+% per analisi
Potassio perclorato
Formula: ClKO₄
Punto di fusione: 400 °C (dec.)
Densità: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011362
CAS Number: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07738
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm