Sodio clorito tech. ∼80%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 80%
CAS No.: 7758-19-2
Molecular Formula: ClNaO2
Formula Weight: 90.44
Physical Form: Flake/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 180-200° dec.
Merck Reference: 14,8600
UN No.: 1496
MDL No.: MFCD00003478
Formula:
ClNaO₂ Punto di ebollizione: 112 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 180…200 °C (dec.) Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003478 CAS Number: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8600 |