Sodio clorito 80% non stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
ClNaO₂ Punto di ebollizione: 112 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 180…200 °C (dec.) Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003478 CAS Number: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08672 |
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥75 % |