Stampa…
Litio cloruro 99%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
213233-100G 213233-2KG
213233-100GEA 50.31 EUR
213233-100G 213233-2KG
Litio cloruro 99%, per analisi
Litio cloruro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: LiCl
Punto di ebollizione: 1,360 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Visualizza i codici
Assay 98.5 - 101.5 %