Rubidium bromide ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Purity: 99.8%
CAS No.: 7789-39-1
Molecular Formula: RbBr
Formula Weight: 165.38
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.5530
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 693°
Boiling Point: 1340°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8283
MDL No.: MFCD00011186
Formula:
BrRb Peso molecolare: 165,37 g/mol Punto di ebollizione: 1340 °C Punto di fusione: 693 °C Densità: 3,35 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011186 CAS Number: 7789-39-1 EINECS: 232-162-5 Merck Index: 14,8283 |