Stampa…
Cesio bromuro, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cesiumbromide
Ampuled under argon
14289.09 14289.18
14289.09EA 156 EUR
14289.09 14289.18
Cesio bromuro, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Cesio bromuro
Purity: 99.9% CAS No.: 7787-69-1 Molecular Formula: CsBr Formula Weight: 212.81 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.44 Refractive Index: 1.6984 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 636° Boiling Point: 1300° Merck Reference: 14,2009 MDL No.: MFCD00010954
Formula: BrCs
Peso molecolare: 212,81 g/mol
Punto di ebollizione: 1300 °C
Punto di fusione: 636 °C
Densità: 4,44
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010954
CAS Number: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 14,2009