Cesio bromuro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cesiumbromide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7787-69-1
Molecular Formula: BrCs
Formula Weight: 212.81
Physical Form: Crystalline
Density: 4.44
Refractive Index: 1.6984
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 636°
Boiling Point: 1300°
Merck Reference: 14,2009
MDL No.: MFCD00010954
Formula:
BrCs Peso molecolare: 212,81 g/mol Punto di ebollizione: 1300 °C Punto di fusione: 636 °C Densità: 4,44 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010954 CAS Number: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Merck Index: 14,2009 |