Cesio bromuro 99.9%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
BrCs Punto di ebollizione: 1300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 636 °C Densità: 4,44 g/cm³ |
MDL Number:
MFCD00010954 CAS Number: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Merck Index: 13,02019 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |