Stampa…
Sodio tetrafenilborato ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06669.0010 1.06669.0025 1.06669.0100
1.06669.0010EA 166 EUR
1.06669.0010 1.06669.0025 1.06669.0100
Sodio tetrafenilborato ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio tetrafenilborato
Formula: (C₆H₅)₄BNa
Punto di fusione: > 400 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011494
CAS Number: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 342.22 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials