Stampa…
Sodio tetrafenilborato ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
36430.04 36430.09 36430.18
36430.04EA 26 EUR
36430.04 36430.09 36430.18
Sodio tetrafenilborato ≥99.5% ACS
Sodio tetrafenilborato
Purity: 99.5% min CAS No.: 143-66-8 Molecular Formula: C24H20BNa Formula Weight: 342.23 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White pH: 8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599783 Merck Reference: 14,8690 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011494
Formula: (C₆H₅)₄BNa
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011494
CAS Number: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8690