Stampa…
Sodio tetrafenilborato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
424450250 424451000 424455000
ACRO424450250EA 159 EUR
ACRO424450250 ACRO424451000 ACRO424455000
Sodio tetrafenilborato ACS
Sodio tetrafenilborato
Formula: (C₆H₅)₄BNa
Peso molecolare: 342,22 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011494
CAS Number: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Gravimetry ≥99.5 %
Clarity of solution Passes test