Stampa…
Sodio tetrafenilborato 99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
138520250 138521000
ACRO138520250EA 164 EUR
ACRO138520250 ACRO138521000
Sodio tetrafenilborato 99.5%
Sodio tetrafenilborato
Formula: (C₆H₅)₄BNa
Peso molecolare: 342,22 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011494
CAS Number: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %