Potassio tetraidroborato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
H₄BK Punto di fusione: 500 °C Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011396 CAS Number: 13762-51-1 EINECS: 237-360-5 UN: 1870 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,07777 |
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | 500 °C |
Molar Mass | 53.94 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Density | 1.11 g/cm3 |
Hazard Class | 4.3 |
Hazard Class Description | Dangerous When Wet Material |