Stampa…
Potassio tetraidroborato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
196551000 196555000 196550025 196550050
ACRO196551000EA 90.4 EUR
ACRO196551000 ACRO196555000 ACRO196550025 ACRO196550050
Potassio tetraidroborato 98+%
Potassio tetraidroborato
Formula: H₄BK
Peso molecolare: 53.94 g/mol
Punto di fusione: 500
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011396
CAS Number: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥98.0 %