Potassium tetrafluoroborate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 14075-53-7
Molecular Formula: BF4K
Formula Weight: 125.91
Refractive Index: 1.3245
Melting Point: 529°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,7686
MDL No.: MFCD00011395
Formula:
BF₄K Peso molecolare: 125.9 g/mol Punto di ebollizione: 960.85 Dec. Punto di fusione: 529 °C Densità: 2.50 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011395 CAS Number: 14075-53-7 EINECS: 237-928-2 Merck Index: 12,07859 |