Stampa…
Potassium tetrafluoroborate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
11556.36 11556.A3
11556.36EA 65.4 EUR
11556.36 11556.A3
Potassium tetrafluoroborate ≥99%
Potassium tetrafluoroborate
Purity: 99% min CAS No.: 14075-53-7 Molecular Formula: BF4K Formula Weight: 125.91 Physical Form: Powder Density: 2.50 Refractive Index: 1.3245 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 529° Boiling Point: dec. Solubility: Soluble in water (0.45g/100g H2O). Slightly soluble in boiling alcohol Merck Reference: 14,7686 MDL No.: MFCD00011395
Formula: BF₄K
Punto di ebollizione: Dec.
Punto di fusione: 529 °C
Densità: 2,50
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011395
CAS Number: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 14,7686