Stampa…
Sodium tetraethylborate 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
363880010 363880050
ACRO363880010EA 96.7 EUR
ACRO363880010 ACRO363880050
Sodium tetraethylborate 97%, puro
Sodium tetraethylborate
Formula: C₈H₂₀BNa
Peso molecolare: 150.05 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061547
CAS Number: 15523-24-7
UN: 3393
ADR: 4.2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %