Stampa…
Esafluoroalluminato di trisodio ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trisodium hexafluoroaluminate, Sodium hexafluoroaluminate(III)
44478.14 44478.22 44478.36
44478.14EA 58.1 EUR
44478.14 44478.22 44478.36
Esafluoroalluminato di trisodio ≥99.9% (metals basis)
Esafluoroalluminato di trisodio
Purity: 99.9% CAS No.: 13775-53-6 Molecular Formula: Na3AlF6 Formula Weight: 209.95 Physical Form: Powder Density: 2.90 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1000° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003507
Formula: AlF₆Na₃
Peso molecolare: 209,94 g/mol
Punto di fusione: 1000 °C
Densità: 2,90
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003507
CAS Number: 13775-53-6
EINECS: 237-410-6
UN: 3077
ADR: 9,III