Stampa…
Acido solforico ∼96% water analysis_for
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
124640010 124640025 124645000 124640011 124640026 124640100 124645001
124640010.EA 45 EUR
124640010. 124640025. 124645000. 124640011. 124640026. 124640100. 124645001.
Acido solforico ∼96% water analysis_for
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1.83 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95 to 97 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0008 % (as SO2)