Methylphosphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 993-13-5
Molecular Formula: CH5O3P
Formula Weight: 96.03
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 1739372
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002137
Formula:
CH₅O₃P Punto di fusione: 103…107 °C Densità: 1,639 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002137 CAS Number: 993-13-5 EINECS: 213-607-2 UN: 3261 ADR: 8,II |