Stampa…
Acqua suitable for ion chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
MQ100
00612-2.5L 00612-5L
00612-2.5LEA 53.3 EUR
00612-2.5L 00612-5L
Acqua suitable for ion chromatography, Supelco®
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c87043737e047d8bff27c581f18ad666cd31dd&vid=0f14da23d91e07756af6de508674b503983b7e28&prid=web&clid=SAPDAM