Stampa…
Acqua, UltraPure, sterile filtrato
Fornitore: Rockland Immunochemicals
MB-009-1000 MB-009-4000
ROCKMB-009-1000EA 124 EUR
ROCKMB-009-1000 ROCKMB-009-4000
Acqua, UltraPure, sterile filtrato
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098