Stampa…
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade per HPLC, adatto per UPLC/UHPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83650.320EA 68.9 EUR
83650.320 83650.290
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade per HPLC, adatto per UPLC/UHPLC
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Filtrato a 0,2 µm Conforme
Colorazione Max. 5 APHA
Residuo di evaporazione Max. 0,0005 %
Conducibilità spec.(25°C)(al riempim.) Max. 1 µS/cm
Carbonio organico totale (TOC) Max. 10 ppb
Assorbanza (200 nm) Max. 0,01
Assorbanza (210 nm) Max. 0,01
Assorbanza (220 nm) Max. 0,01
Assorbanza (240 nm) Max. 0,01
Assorbanza (254 nm) Max. 0,005
Assorbanza (280 nm) Max. 0,005
Assorbanza (300 nm) Max. 0,005
Fluorescenza (come chinina) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescenza (come chinina) (365 nm) Max. 0,5 ppb
Gradiente (220 nm) Max. 5 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 2 mAU