Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Hydrogen oxide
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
Formula:
H₂O Peso molecolare: 18.02 g/mol Punto di ebollizione: 100 Punto di fusione: 0 Densità: 1.000 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS Number: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Colorazione | Max. 5 APHA |
Conducibilità (25°C) (al riempimento) | Max. 1 µS/cm |
Residuo di evaporazione | Max. 1 ppm |
Al (Alluminio) | Max. 50 ppb |
Ca (Calcio) | Max. 50 ppb |
Fe (Ferro) | Max. 50 ppb |
K (Potassio) | Max. 50 ppb |
Mg (Magnesio) | Max. 50 ppb |
Na (Sodio) | Max. 100 ppb |
Fluorescenza (come chinina) (254/450 nm) | Max. 1 ppb |
Fluorescenza (come chinina) (365/450 nm) | Max. 0,5 ppb |
Gradiente (210 nm) | Max. 5 mAU |
Gradiente (220 nm) | Max. 2 mAU |
Gradiente (254 nm) | Max. 1 mAU |
MS-ESI+ (come Reserpina) | Max. 2 ppb |
MS-APCI+ (come Reserpina) | Max. 2 ppb |
MS-ESI- (come 4-Nitrofenolo) | Max. 20 ppb |
MS-APCI- (come 4-Nitrofenolo) | Max. 20 ppb |
Conteg.del.colonie(Ph.Eur.)(riempimento) | Max. 100 CFU/ml |
TOC (al riempimento) | Max. 30 ppb |