Stampa…
Acido molibdico (≥85% MoO₃)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10537.0E A10537.22 A10537.36
A10537.0EEA 678 EUR
A10537.0E A10537.22 A10537.36
Acido molibdico (≥85% MoO₃)
Acido molibdico
CAS No.: 7782-91-4 MDL No.: MFCD00036287
Formula: H₂MoO₄
Punto di ebollizione: ∼300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 3,1
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036287
CAS Number: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262