Acido molibdico ≥85% (MoO₃ basis) ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 7782-91-4
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.1
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00036287
Formula:
H₂MoO₄ Punto di ebollizione: ∼300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 300 °C Densità: 3,1 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036287 CAS Number: 7782-91-4 EINECS: 231-970-5 Merck Index: 13,06262 |