Stampa…
Acido molibdico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
423981000 423985000
ACRO423981000EA 68.4 EUR
ACRO423981000 ACRO423985000
Acido molibdico ACS
Acido molibdico
Formula: H₂MoO₄
Punto di ebollizione: ~ 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 3,1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036287
CAS Number: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥85.0 % (Precipitation titraton of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)