Stampa…
Acido molibdico per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
213621000 213625000
ACRO213621000EA 63.3 EUR
ACRO213621000 ACRO213625000
Acido molibdico per analisi
Acido molibdico
Formula: H₂MoO₄
Peso molecolare: 161,95 g/mol
Punto di ebollizione: ∼300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 3,1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036287
CAS Number: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Additional info contains ammonium molybdate
Titration with NaOH ≥85 % (as MoO3)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm