Stampa…

Acido iodico ≥99%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
A11925.0BEA 553 EUR
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
Acido iodico ≥99%
Acido iodico

Purity: 99% CAS No.: 7782-68-5 Molecular Formula: HIO3 Formula Weight: 175.91 Odour: Odourless Melting Point: 110° dec. UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011348

Formula: HIO₃
Peso molecolare: 175,91 g/mol
Punto di fusione: 110 °C (dec.)
Densità: 4,629
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011348
CAS Number: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5012

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR