Acido iodico ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7782-68-5
Molecular Formula: HIO3
Formula Weight: 175.91
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 4.629
Appearance: White to pale cream
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,5012
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011348
Formula:
HIO₃ Punto di fusione: 110 °C (dec.) Densità: 4,629 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011348 CAS Number: 7782-68-5 EINECS: 231-962-1 UN: 3085 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,5012 |