Stampa…

Acido iodico 99.5% per analisi

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

206450500 206452500 206450010
ACRO206450500EA 48.9 EUR
ACRO206450500 ACRO206452500 ACRO206450010
Acido iodico 99.5% per analisi
Acido iodico
Formula: HIO₃
Peso molecolare: 175,91 g/mol
Punto di fusione: 110 °C (dec.)
Densità: 4,629 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011348
CAS Number: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05034

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to light beige Powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.4 %
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR