Cloruro di idrogeno 5-10% in soluzione di metanolo 5 - 10% (w/w) in methanol for esterification
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
X0041-25ML
X0041-500ML
X0041-100ML
TCIAX0041-25MLEA
21
EUR
TCIAX0041-25ML
TCIAX0041-500ML
TCIAX0041-100ML
Cloruro di idrogeno 5-10% in soluzione di metanolo 5 - 10% (w/w) in methanol for esterification
Cloruro di idrogeno
Formula:
HCl Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,04780 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 5.0 to 10.0 w/w% |