1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
Purity: 99%
CAS No.: 80-70-6
Molecular Formula: C5H13N3
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4690
Melting Point:
Formula:
C₅H₁₃N₃ Peso molecolare: 115,18 g/mol Punto di ebollizione: 162 °C Punto di fusione: < –30 °C Densità: 0,918 Flash Pt: 60 °C (140 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008323 CAS Number: 80-70-6 EINECS: 201-302-7 UN: 2920 ADR: 8,II |